Kluczowe dokumenty
SAB5701020
Sigma-Aldrich
Anty-GLUT1/SLC2A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A1(6513)
Opis ogólny
Gen ten koduje główny transporter glukozy w barierze krew-mózg ssaków. Kodowane białko znajduje się głównie w błonie komórkowej i na powierzchni komórek, gdzie może również funkcjonować jako receptor dla ludzkiego wirusa białaczki T-komórkowej (HTLV) I i II. Mutacje w tym genie zostały znalezione w rodzinie z napadową dyskinezą wywołaną wysiłkiem fizycznym. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2013].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego GLUT1/SLC2A1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)