Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
91
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
General description
Białko o nazwie GLUT-4, lub bardziej poprawnie Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4 i kodowane przez ludzki gen SLC2A4/GLUT4 jest głównym regulowanym przez insulinę ułatwionym transporterem glukozy występującym głównie w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym, a także w brunatnej i białej tkance tłuszczowej, ale ulega również ekspresji w innych tkankach, takich jak mózg. W mózgu GLUT4 znajduje się wyłącznie w neuronach. GLUT-4 jest ułatwieniem, ponieważ nie zawsze jest obecny na błonie komórkowej. GLUT-4 lokalizuje się w błonie plazmatycznej tylko po indukcji insuliną. GLUT-4 jest zlokalizowany w obszarze okołojądrowym w komórkach w stanie spoczynku. Mutacje w GLUT-4 są przyczyną jednej z form cukrzycy insulinoniezależnej. Funkcja GLUT4, jak również jego regulacja transkrypcyjna, jest wysoce konserwatywna u wszystkich gatunków kręgowców.
~58 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego GLUT-4.
Application
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja insuliny/energii
Wykrywaj GLUT-4 za pomocą tego przeciwciała anty-GLUT-4, koniec C, zatwierdzonego do stosowania w WB, IH(P), ELISA.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-2,000 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-4 w ludzkich miocytach serca i ludzkich miocytach mięśni szkieletowych.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Biochem/physiol Actions
Transporter glukozy 4 (GLUT-4) jest białkiem obecnym w mięśniach szkieletowych, sercu i tkankach tłuszczowych szczurów. GLUT-4 jest wysoce konserwatywny między gatunkami, a sekwencja peptydowa wybrana do produkcji tego przeciwciała jest identyczna u szczurów, ludzi (aminokwasy 498-510) i myszy. Przeciwciało to nie wykazuje reaktywności krzyżowej z transporterem typu HepG2 z mózgu szczura lub innymi transporterami glukozy.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GLUT-4 in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GLUT-4 in NIH/3T3 cell lysate.
Kontrola
Lizat komórek NIH3T3
Lizat komórek NIH3T3
Other Notes
Zastępuje: AB1346
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?