SAB4200504
Anti-SND1 antibody, Mouse monoclonal
clone SND1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-SND1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-TDRD11, Monoclonal Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SND1-3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~102 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence