Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA029321
Sigma-Aldrich
Anti-SNRNP200 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ASCC3L1, Anti-BRR2, Anti-HELIC2, Anti-KIAA0788, Anti-U5-200KD, Anti-small nuclear ribonucleoprotein 200kDa (U5)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LHPRDIDAFWLQRQLSRFYDDAIVSQKKADEVLEILKTASDDRECENQLVLLLGFNTFDFIKVLRQHRMMILYCTLLASAQSEAEKERIMGKMEADPELSKFLY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
SNRNP200 (mała jądrowa ryboproteina 200) jest spliceosomową helikazą RNA, która należy do podrodziny Ski2-like. Znajduje się na chromosomie 2q11.2 i koduje Brr2, helikazę o masie 200 kDa. Składa się z 45 eksonów.
Immunogen
small nuclear ribonucleoprotein 200kDa (U5) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SNRNP200 (mała jądrowa ryboproteina 200) odgrywa główną rolę w rozwijaniu U4/U6 snRNA, tworząc wysoce ustrukturyzowaną sieć interakcji RNA wymaganą do aktywacji spliceosomu. Tłumienie SNRNP200 w ludzkich komórkach zmniejsza produkcję interferonu-β (IFNB1) i zwiększa podatność na infekcje wirusowe. Kontroluje wrodzone odpowiedzi immunologiczne ludzkich MDM (makrofagów pochodzących z monocytów) zakażonych wirusem Sendai. Pozytywnie moduluje aktywację IRF3 (czynnik regulacyjny interferonu 3) poprzez interakcję z kinazą TANK 1 (TBK1). Supresja SNRNP200 zmniejsza przeciwwirusową odpowiedź immunologiczną po zakażeniu wirusem Sendai.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70250
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mina Obuća et al.
PloS one, 17(4), e0265742-e0265742 (2022-04-07)
Retinitis pigmentosa (RP) is a hereditary disease affecting tens of thousands of people world-wide. Here we analyzed the effect of an amino acid substitution in the RNA helicase DHX38 (Prp16) causing RP. DHX38 has been proposed as the helicase important
Spliceosome SNRNP200 Promotes Viral RNA Sensing and IRF3 Activation of Antiviral Response
Tremblay N, et al.
PLoS Pathogens, 12(7) (2016)
Karina D Rysenkova et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 865858-865858 (2022-07-26)
Urokinase receptor (uPAR) is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored receptor of urokinase (uPA), which is involved in brain development, nerve regeneration, wound healing and tissue remodeling. We have recently shown that Plaur, which encodes uPAR, is an early response gene in murine
Mutations in the small nuclear riboprotein 200 kDa gene (SNRNP200) cause 1.6% of autosomal dominant retinitis pigmentosa
Bowne SJ, et al.
Molecular Vision, 19, 2407-2417 (2013)
Retinitis pigmentosa-associated mutations in mouse Prpf8 cause misexpression of circRNAs and degeneration of cerebellar granule cells.
Krausov?!, et al.
Life science alliance, 6 (2023)