Merck
HPA002632
Sigma-Aldrich
Anti-SND1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-100 kDa coactivator, Anti-EBNA2 coactivator p100, Anti-Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, Anti-Tudor domain-containing protein 11, Anti-p100 co-activator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SND1(27044)
Opis ogólny
Gronkowcowa nukleaza i domena tudorowa zawierająca 1 (SND1) to konserwatywne jednoniciowe białko wiążące DNA bogate w cytozynę, które wiąże się z sekwencją d(CTGCC)n. Składa się z pięciu powtarzających się domen homologii nukleazy gronkowcowej i domeny homologii Tudora, które są wymagane odpowiednio dla kwasów nukleinowych i platform interakcji białek.
Immunogen
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sequence
TLSPAFSTRVLPAQATEYAFAFIQVPQDDARTDAVDSVVRDIQNTQCLLNVEHLSAGCPHVTLQFADSKGDVGLVKEGLVMVEVRKEKQFQKVITEYLNAQESAKSARLNLWRYGDFRADDADEF
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SND1 (gronkowcowa nukleaza i domena tudora zawierająca 1) działa jako koaktywator transkrypcji. Działa również jako składnik kompleksu wyciszającego indukowanego przez RNA (RISC), który powoduje zakłócenie wyciszania genów indukowanego przez małe interferujące RNA. Jest również regulowany w górę w ludzkich gruczolakorakach okrężnicy. Doniesiono również, że SND1 może regulować aktywność translacyjną białka gruczolakowatej polipowatości jelita grubego (Apc). SND1 może koaktywować ekspresję genów w koniugacji z antygenem jądrowym 2 wirusa Epsteina-Barr (EBNA 2). Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu komórek, ponieważ kontroluje ich żywotność.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86422
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nidhi Jariwala et al.
Hepatology communications, 3(9), 1258-1270 (2019-09-10)
Oncoprotein staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 (SND1) regulates gene expression at a posttranscriptional level in multiple cancers, including hepatocellular carcinoma (HCC). Staphylococcal nuclease (SN) domains of SND1 function as a ribonuclease (RNase), and the tudor domain facilitates protein-oligonucleotide
X Tong et al.
Molecular and cellular biology, 15(9), 4735-4744 (1995-09-01)
Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2) activates transcription of specific genes and is essential for B-lymphocyte transformation. EBNA 2 has an acidic activation domain which interacts with general transcription factors TFIIB, TFIIH, and TAF40. We now show that EBNA
Naoto Tsuchiya et al.
Cancer research, 67(19), 9568-9576 (2007-10-03)
Colon cancers have been shown to develop after accumulation of multiple genetic and epigenetic alterations with changes in global gene expression profiles, contributing to the establishment of widely diverse phenotypes. Transcriptional and posttranscriptional regulation of gene expression by small RNA
Kristian Lied Wollen et al.
Journal of translational medicine, 19(1), 287-287 (2021-07-05)
Reversible enzymatic methylation of mammalian mRNA is widespread and serves crucial regulatory functions, but little is known to what degree chemical alkylators mediate overlapping modifications and whether cells distinguish aberrant from canonical methylations. Here we use quantitative mass spectrometry to