Kluczowe dokumenty
SAB4200489
Anti-Occludin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-OCLN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Caco-2 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCLN(100506658)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Complex Phenotype of Mice Lacking Occludin, a Component of Tight Junction Strands