Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1451
Sigma-Aldrich
Anti-Occludin Antibody, clone 1C17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
OCLN
Wybierz wielkość
25 μL
693,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
693,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C17, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 59.14 kDa
observed mol wt 55 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 1C17 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Occludin. It targets an epitope within 113 amino acids from the C-terminal region.
Immunogen
GST/His-tagged recombinant fragment corresponding to 113 amino acids from the C-terminal region of human Occludin.
Zastosowanie
Anti-Occludin, clone 1C17 ZooMAb, Cat. No. ZRB1451, is a recombinant Rabbit monoclonal antibody that targets Occludin and is tested for use in Affinity Binding Assay, Immunocytochemistry, and Immunohistochemistry (Paraffin), and Western Blotting.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Occludin in HEK 293 cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Occludin in human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant human Occludin with a KD of 1.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Occludin (UniProt: Q16625; also known as OCLN) is encoded by the OCLN gene (Gene ID: 100506658) in human. Occludin is a multi-pass membrane protein that localizes at tight junctions of both epithelial and endothelial cells. It is shown to be highly expressed in kidneys. It plays a role in the formation and regulation of the tight junction paracellular permeability barrier and prevents the transport of macromolecules through the tight junction. Dysregulation of occlude leads to several diseases, including cancer, stroke, and inflammatory lung disease. Occludin has two extracellular domains (aa 90-135 and 196-243), four transmembrane domains (aa 67-89, 136-160, 171-195, and 244-265), and three cytoplasmic domains (aa 1-66, 161-170, and 266-522). The C-terminal cytoplasmic tail binds directly to the ZO-1 proteins, which links the protein complex to the actin cytoskeleton and is involved in the regulation of the permeability barrier function of tight junctions. The first extracellular loop participates in an adhesive interaction. Occludin also exhibits a MARVEL domain (aa 60-269) that is involved in membrane apposition and fusion events. Overexpression of occludin in Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells is reported to enhance transepithelial electrical resistance in these cells. Reversible phosphorylation of occluding is shown to play a major role in regulation of occludin and it is tight junction barrier properties. Mutations in OCLN gene can cause Pseudo-TORCH syndrome that is Characterized by microcephaly, intracranial calcifications, and severe developmental delays. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Cummins, PM (2012). Mol. Cell Biol. 32(2): 242-250).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)