Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4360,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8516.311, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using human PBMC′s, neutralization: suitable, western blot: 1 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL1B(3553)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| Gene Information human ... IL1B(3553) | Gene Information human ... IL18R1(8809) | Gene Information human ... IL1B(3553) | Gene Information mouse ... Il1b(16176) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 8516.311, monoclonal | clone 70625.111, monoclonal | clone 2A8, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I3642-.5MG | 04061832714509 |