Kluczowe dokumenty
L0663
Anti-Laminin-2 (α-2 Chain) antibody, Rat monoclonal
clone 4H8-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Merosin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H8-2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~400 kDa (denatured)
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of human tongue
microarray: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA2(3908)
mouse ... Lama2(16773)
Opis ogólny
Laminin, the most abundant structural and biologically active component in basement membrane, is a complex extracellular glycoprotein of 700-900 kDa that plays an important role in many aspects of the cell biology. It is composed of one α chain (approx. 400 kDa, previously called A chain) one β chain (215 kDa, B1) and one γ chain (205 kDa, B2), held together by disulfide bonds.
Anti-Laminin-2 (α-2 Chain) antibody, Rat monoclonal (rat IgG1 isotype) is derived from the 4H8-2 hybridoma produced by the fusion of rat myeloma cells and splenocytes from a Lewis rat immunized with mouse heart laminin-2.1 The antibody is purified from the culture supernatant of hybridoma cells grown in a bioreactor. Anti-Laminin-2 (α-2 Chain) antibody, Rat monoclonal reacts specifically with mouse1 and human2, laminin-2. The epitope recognized by the antibody resides in the N-terminal portion of the α2 chain of laminin.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)