Merck
SAB4200206
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 86, Anti-RNF86, Anti-Tripartite motif-containing protein 2
Wybierz wielkość
200 μL
2060,00 zł
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates over expressing human TRIM2.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM2(23321)
mouse ... Trim2(80890)
rat ... Trim2(361970)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko zawierające motyw trójdzielny 2 (TRIM2), znane również jako RNF86, Narf ulega wysokiej ekspresji w układzie nerwowym.
Motyw trójdzielny zawierający 2 (TRIM2) jest ligazą ubikwityny E3, kodowaną przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 4q31.3. Kodowane białko należy do rodziny białek TRIM- NCL-1, HT2A i Lin-41 (NHL). To białko o masie 81 kDa charakteryzuje się N-końcową domeną naprawdę interesującego nowego genu (RING) i domeną B-box, środkową domeną coiled-coil i C-końcową domeną NHL.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TRIM2 produkowane u królików zostało użyte w analizie western blot. [1]
Przeciwciało anty-TRIM2 wytwarzane u królika w immunoblottingu i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białka palca RING zawierające motyw trójdzielny (TRIM) odgrywają ważną rolę w kancerogenezie i obronie przed infekcją wirusową. Mutacje w białku RING finger Parkin są związane z chorobą Parkinsona (PD), a translokacja genu TRIM jest powiązana z ostrą białaczką promielocytową. TRIM2 odgrywa ważną rolę w regulacji metabolizmu neurofilamentów (NF-L).
Tripartite motif containing 2 (TRIM2) ubiquitinates neurofilament light chain, B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) - interacting mediator and motor protein myosin V. It has a role in polarization of neurons and outgrowth of axons. Utrata funkcji tego białka została powiązana z wczesną neuropatią aksonalną.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emil Ylikallio et al.
Human molecular genetics, 22(15), 2975-2983 (2013-04-09)
Inherited peripheral neuropathies are a heterogeneous group of disorders that can affect patients of all ages. Children with inherited neuropathy often develop severe disability, but the genetic causes of recessive early-onset axonal neuropathies are not fully known. We have taken
Deficiency of the E3 ubiquitin ligase TRIM2 in early-onset axonal neuropathy
Ylikallio E, et al.
Human Molecular Genetics, 22(15), 2975-2983 (2013)
RING finger 1 mutations in Parkin produce altered localization of the protein
Cookson MR, et al.
Human Molecular Genetics, 12(22), 2957-2965 (2003)
TRIM2, a novel member of the antiviral family, limits New World arenavirus entry
Sarute N, et al.
PLoS Biology, 17(2), e3000137-e3000137 (2019)
Exome sequencing reveals homozygous TRIM2 mutation in a patient with early onset CMT and bilateral vocal cord paralysis.
Pehlivan D
Human Genetics, 34, 671-673 (2015)