Kluczowe dokumenty
SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
Wybierz wielkość
2310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2310,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Clone 1A6C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, monkey, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)