SAB2702291
Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
clone GT857, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti Mcherry Antibody, Anti mCherry Antibody - Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT857, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:3,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie