Merck
07-571-I
Przeciwciało anty-NNOS/NOS I
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Syntaza tlenku azotu, mózg, bNOS, konstytutywna NOS, NC-NOS, NOS typu I, neuronalna NOS, N-NOS, nNOS, S-nitrozylaza peptydylocysteinowa NOS1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
General description
Tlenek azotu (NO) jest nieorganicznym, gazowym wolnym rodnikiem, który przenosi różne komunikaty między komórkami. nNOS/NOS I, znany również jako NC-NOS, lub NOS typu I, lub Neuronal NOS, lub Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1 i bNOS wytwarza tlenek azotu (NO), który jest cząsteczką przekaźnikową o różnych funkcjach w całym organizmie. W mózgu i obwodowym układzie nerwowym NO wykazuje wiele właściwości neuroprzekaźnika. Sugeruje się, że NOS I ma aktywność nitrozylazy i pośredniczy w cysteinowej S-nitrozylacji cytoplazmatycznych białek docelowych, takich jak SRR. Wazorelaksacja, neurotransmisja i cytotoksyczność mogą być wzmacniane poprzez odpowiedź komórkową na NO. W produkcji NO pośredniczą członkowie rodziny syntazy tlenku azotu (NOS). NOS katalizuje utlenianie L-argininy w celu wytworzenia L-cytruliny i NO. Sklonowano dwie konstytutywne izoformy, mózgową lub neuronalną NOS (b lub nNOS, typ I) i NOS komórek śródbłonka (eNOS, typ III) oraz jedną indukowalną izoformę (iNOS, typ II). Cytokiny takie jak interferon-gamma (IFN), czynnik martwicy nowotworów (TNF), interleukina-1 i -2 oraz lipopolisacharydy (LPS) powodują wzrost poziomu mRNA, białka i aktywności iNOS. Czynniki stymulujące kinazę białkową C wykazują taki sam wpływ na aktywność iNOS. Ludzka iNOS jest regulowana przez wapń/kalmodulinę (w przeciwieństwie do mysiej NOS2).
Zaobserwowano ~165 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający bliskiemu N-końcowi szczurzego nNOS/NOS I.
Application
Podkategoria badawcza
Choroby neurodegeneracyjne
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło nNOS/NOS I w tkankach móżdżku i kory mózgowej szczura oraz w tkankach hipokampa i wzgórza myszy.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Przeciwciało anty-nNOS/NOS I jest przeciwciałem przeciwko nNOS/NOS I do stosowania w western blottingu i IHC (parafina).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain microsomal preparation.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nNOS/NOS I in 10 µg of rat brain microsomal preparation.
Other Notes
Zastępuje: 07-571
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c