SAB4100599
Anti-KRAS antibody, Mouse monoclonal
clone KRAS-A582, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-C-K-RAS, Anti-K-RAS2A, Anti-K-RAS2B, Anti-K-RAS4A, Anti-K-RAS4B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KRAS-A582, monoclonal
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 27.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable using 5-10ug/ml using HEK-293 cells expressing KRAS
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.