Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0003845M1
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 3B10-2F2
Synonim(y):
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB003845
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB003845
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B10-2F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue (KRAS) is an oncogene that is mapped to human chromosome 12p12.1. Alternative splicing leads to variants encoding two isoforms that differ in the C-terminal region. The gene codes for a member of the small GTPase superfamily.
Immunogen
KRAS (AAH13572, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Zastosowanie
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse has been used in immunoprecipitation, immunofluorescence, western blotting,[1] indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue (KRAS) is a key protein of the Ras signaling pathways. It facilitates the invasion and metastasis of tumors. Gain-of-function mutations in the gene leads to the development of variety of tumors, including pancreatic, biliary tract and colon tumors. This mutation is rarely observed in gastric cancer.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the selectivity and sensitivity of isoform- and mutation-specific RAS antibodies
Waters AM, et al.
Science Signaling, 10, 84826-84826 (2017)
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Eusebio Manchado et al.
Nature, 534(7609), 647-651 (2016-06-25)
Therapeutic targeting of KRAS-mutant lung adenocarcinoma represents a major goal of clinical oncology. KRAS itself has proved difficult to inhibit, and the effectiveness of agents that target key KRAS effectors has been thwarted by activation of compensatory or parallel pathways
A novel method, digital genome scanning detects KRAS gene amplification in gastric cancers: involvement of overexpressed wild-type KRAS in downstream signaling and cancer cell growth
Mita H, et al.
BMC Cancer, 9, 1-16 (2009)
Noise-reducing optogenetic negative-feedback gene circuits in human cells
Guinn MT, et al.
Nucleic Acids Research, 47, 7703-7714 (2019)