Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Rat x Rat Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Y3Ag1.2.3
Reactivity:
Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Rat x Rat Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 89111412-1VL, tube of 5 μg 89111412-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
Osborne-Mendel rat spleen
Myeloma
Y3Ag1.2.3
Reactivity
Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Syngeniczne komórki NRK transformowane Ha-MuSV
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z p21 kodowanym przez gen v-ras wirusa Ha-MuSV. Reaguje krzyżowo z p21 kodowanym przez gen v-ras Kirsten MuSV, p21 kodowanym przez BALB-SV i białkiem fuzyjnym 29kDa gag-ras kodowanym przez Ra-SV. Rozpoznaje gatunek p21 w niektórych niezakażonych liniach gryzoni, zwierząt mięsożernych i naczelnych.
Szczur Y3Ag1.2.3 x Szczur Osborne-Mendel śledziona
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki częściowo się połączą. Wytrząśnij komórki lub użyj trypsyny, aby usunąć komórki z kolby
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?