SAB3701232
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem ludzkiej IgA sprzężonej z agarozą, a następnie adsorpcji na fazie stałej. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy przeciw królikom, ludzkiej IgA i ludzkiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko innym ludzkim białkom łańcucha ciężkiego lub lekkiego.
Immunogen
Ludzki łańcuch ciężki IgA alfa
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?