Merck
SAB4200106
Sigma-Aldrich
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATG1 autophagy related 1 homolog, Anti-UNC51, Anti-Unc51.1, Anti-unc-51-like kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~150 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ULK1.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ULK1(8408)
Opis ogólny
Nieskoordynowana 51-podobna kinaza 1 (ULK1) ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, sercu, trzustce, mózgu, łożysku, wątrobie, nerkach i płucach. Gen ten zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 2q24.3. ULK1 lokalizuje się w strukturach cytoplazmatycznych. ULK1 i ULK2 jest homologiem genu związanego z autofagią 1 (Atg1).
Specyficzność
Anty-ULK1 rozpoznaje ludzki ULK1.
Zastosowanie
Anty-ULK1 został użyty w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Nieskoordynowana 51-podobna kinaza 1 (ULK1) jest zaangażowana w modulowanie dynamiki subkomórkowej Atg9. Zablokowanie ULK1, ale nie ULK2, hamuje odpowiedź autofagiczną. Nadekspresja ULK1 również hamuje autofagię, co sugeruje, że ULK1 może mieć wiele mechanizmów regulujących autofagię. Zablokowanie Ulk1 shRNA może zapobiec przeżyciu komórek raka żołądka.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
siRNA screening of the kinome identifies ULK1 as a multidomain modulator of autophagy
Chan EYW, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(35), 25464-25474 (2007)
Ulk1 over-expression in human gastric cancer is correlated with patients' T classification and cancer relapse
Chen MB, et al.
Testing, 8(20), 33704-33704 (2017)
Gemcitabine induces poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) degradation through autophagy in pancreatic cancer
Wang Y, et al.
PLoS ONE, 9(10), e109076-e109076 (2014)
Xin Yu et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 50(3), 586-599 (2013-04-18)
Spinocerebellar ataxia type 7 (SCA7) is one of nine neurodegenerative disorders caused by expanded polyglutamine domains. These so-called polyglutamine (polyQ) diseases are all characterized by aggregation. Reducing the level of aggregating polyQ proteins via pharmacological activation of autophagy has been
Human ULK1, a Novel Serine/Threonine Kinase Related to UNC-51 Kinase ofCaenorhabditis elegans: cDNA Cloning, Expression, and Chromosomal Assignment
Kuroyanagi H, et al.
Genomics, 51(1), 76-85 (1998)