SAB3700848
Anti-Rabbit IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
1.99 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażanym przeciwciałem surowicy. Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Immunoglobulina G (IgG) składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem króliczych IgG sprzężonych z agarozą. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy koziej, króliczej IgG, króliczej IgG F(c) i surowicy króliczej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko króliczej IgG F(ab')2.
Immunogen
Królicze IgG F(c) fragment
Zastosowanie
W immunohistochemii zastosowano przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla Fc) wyprodukowane u kozy.
W immunohistochemii zastosowano przeciwciało anty-Rabbit IgG (specyficzne dla Fc) wyprodukowane u kozy.
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Inhibition of Reactive Gliosis in the Retina of Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes under the Action of Hydrated C60 Fullerene
Victor S
Neurophysiologia null
Inhibition of Reactive Gliosis in the Retina of Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes under the Action of Hydrated C60 Fullerene
Victor S
Neurophysiologia null
Bryan Gosselin et al.
Analytical chemistry, 94(20), 7383-7390 (2022-05-14)
Dipstick assays using silver nanoparticles (AgNPs) stabilized by a thin calix[4]arene-based coating were developed and used for the detection of Anti-SARS-CoV-2 IgG in clinical samples. The calixarene-based coating enabled the covalent bioconjugation of the SARS-CoV-2 Spike Protein via the classical
Jin Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 29(3), 1102-1119 (2020-12-07)
Muscle atrophy is associated with negative outcomes in a variety of diseases. Identification of a common therapeutic target would address a significant unmet clinical need. Here, we identify a long non-coding RNA (lncRNA) (muscle-atrophy-associated transcript, lncMAAT) as a common regulator
Jin Li et al.
EBioMedicine, 81, 104108-104108 (2022-06-26)
Pathological cardiac hypertrophy occurs in response to numerous stimuli and precedes heart failure (HF). Therapies that ameliorate pathological cardiac hypertrophy are highly needed. The expression level of miR-30d was analyzed in hypertrophy models and serum of patients with chronic heart