SAB3501198
Antygenochronny przeciwko ospie wietrznej
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Bacillus anthracis
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)