Przejdź do
MBD0046
Wzorzec DNA grzybów Rhizoctonia solani
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Standard grzybowego DNA z Rhizoctonia solani jest standardem genomowego DNA drobnoustrojów, który może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności, wzdłuż przepływu pracy analiz mikrobiomicznych lub meta-genomicznych. Może być również wykorzystywany jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne. Rhizocotonia solani to grzyb wywołujący choroby roślin, należący do gromady Basidiomycota. R. solani jest szeroko rozpowszechnionym grzybem, znanym z wywoływania chorób w wielu ważnych gospodarczo uprawach, w tym ryżu, pomidorów, kukurydzy i ziemniaków. Ludzkie jelita są zasiedlone przez trzy gromady grzybów: Ascomycota, Basidiomycota i Zygomycota. Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni jako standard dla PCR, Sanger i sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec drobnoustrojów dla mikrobiomu i meta-genomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania Sangera i 18S NGS
  • Usprawnia analizy bioinformatyczne
  • Zwiększa odtwarzalność i powtarzalność
  • Tożsamość i czystość genomowego DNA Rhizoctonia solani została potwierdzona za pomocą 18S NGS i elektroforezy żelowej.
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)