Kluczowe dokumenty
SAB3501169
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-HIV-1p24 [8G9]
purified antibody (Protein A)
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody (Protein A)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus 1
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne HIV-1 p24: Cząsteczka ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) składa się z otoczki, rdzenia i obszaru między nimi zwanego macierzą. Białko HIV-1 Gag jest późnym białkiem strukturalnym, które zawiera cztery białka: macierz (p17), kapsyd (p24), nukleokapsyd (p7) i białko p6. Białko p24 stanowi główny składnik rdzenia wirusa i wykazuje wysoki stopień zachowania sekwencji wśród izolatów HIV. Gag p24 został wykorzystany jako integralna część wieloskładnikowych szczepionek przeciwko HIV-1.
Immunogen
Mysie przeciwciało monoklonalne HIV-1 p24 zostało wyhodowane przeciwko rekombinowanemu białku HIV-1 p24 o pełnej długości.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane do wykrywania p24 metodą Western blot lub ELISA w stężeniu 0,2 - 0,5 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)