Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6D4.1-10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6D4.1-10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: p24
Lizat wirusowy HIV-1
Application
Immunoblotting, EIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-HIV, p24, klon 6D4.1-10 wykrywa poziom wirusa HIV i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Infectious Diseases
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Białko rdzenia p24.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony metodą powinowactwa. Płyn w PBS
Preparation Note
Utrzymywać w temperaturze 2-8°C
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c