Kluczowe dokumenty
SAB3500946
Sigma-Aldrich
Anti-HIV-1 P24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 24 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
P24 jest wolnym antygenem kapsydu wirusa HIV. Antygen ten tworzy część wewnętrznej powłoki wirusa. Mniejsza ilość antygenu P24 we krwi wskazuje na wysoką ilość przeciwciał P24.
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko rekombinowanemu białku HIV-1 p24 o pełnej długości.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HIV-1 P24 zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Test antygenu P24 jest zwykle wykonywany w celu oceny nowych leków.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Y Joh et al.
Advanced healthcare materials, 8(8), e1801177-e1801177 (2019-03-26)
Poly(ethylene glycol) (PEG), a linear polymer known for its "stealth" properties, is commonly used to passivate the surface of biomedical implants and devices, and it is conjugated to biologic drugs to improve their pharmacokinetics. However, its antigenicity is a growing
Effect of HIV-1 Env on SERINC5 antagonism.
Beitari S, et al.
Journal of Virology, 91(4), e02214-e02216 (2017)
Yimeng Wang et al.
Journal of virology, 91(7) (2017-01-20)
Interferon-inducible transmembrane proteins (IFITMs) inhibit a broad spectrum of viruses, including HIV-1. IFITM proteins deter HIV-1 entry when expressed in target cells and also impair HIV-1 infectivity when expressed in virus producer cells. However, little is known about how viruses
Keli Chai et al.
Frontiers in microbiology, 12, 675201-675201 (2021-06-08)
Interferon exerts its antiviral activity by stimulating the expression of antiviral proteins. These interferon stimulate genes (ISGs) often target a group of viruses with unique molecular mechanisms. One such ISG is myxovirus resistance B (MxB) that has been reported to
The V3 loop of HIV-1 Env determines viral susceptibility to IFITM3 impairment of viral infectivity.
Wang Y, et al.
Journal of Virology, 91(7), e02441-e02416 (2017)