Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka kolca (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. NSP13 jest wielofunkcyjnym białkiem z domeną wiążącą cynk na N-końcu, wykazującym aktywność odwijania dupleksów RNA i DNA z polaryzacją od 5′ do 3′. Aktywność helikazy jest zależna od magnezu (3,4).
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom w pobliżu środka białka SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase). Immunogen znajduje się między 440-490 aminokwasami SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase).
Zastosowanie
Przeciwciało zweryfikowane: Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 może wykryć 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml w teście ELISA. Może wykrywać rekombinowane białko SARS-CoV-2 NSP13 za pomocą testu ELISA. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.