Kluczowe dokumenty
SAB1401323
Sigma-Aldrich
Anti-PEX19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D1S2223E, HK33, PMP1, PXF, PXMP1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX19(5824)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest niezbędny do wczesnej biogenezy peroksysomalnej. Działa zarówno jako cytozolowy chaperon, jak i receptor importowy dla peroksysomalnych białek błonowych (PMP). Peroksyny (PEX) są białkami niezbędnymi do budowy funkcjonalnych peroksysomów. Zaburzenia biogenezy peroksysomów (PBD) to grupa genetycznie heterogennych autosomalnych recesywnych, śmiertelnych chorób charakteryzujących się wieloma defektami funkcji peroksysomów. Zaburzenia biogenezy peroksysomów są heterogenną grupą z co najmniej 14 grupami komplementacji i z więcej niż 1 fenotypem obserwowanym w przypadkach należących do poszczególnych grup komplementacji. Chociaż cechy kliniczne pacjentów z PBD różnią się, komórki wszystkich pacjentów z PBD wykazują defekt importu jednej lub więcej klas białek macierzy peroksysomalnej do organelli. Defekty tego genu są przyczyną zespołu Zellwegera (ZWS). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PEX19 (AAH00496.1, 1 a.a. ~ 299 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAAEEGCSVGAEADRELEELLESALDDFDKAKPSPAPPSTTTAPDASGPQKRSPGDTAKDALFASQEKFFQELFDSELASQATAEFEKAMKELAEEEPHLVEQFQKLSEAAGRVGSDMTSQQEFTSCLKETLSGLAKNATDLQNSSMSEEELTKAMEGLGMDEGDGEGNILPIMQGIMQNLLSKDVLYPSLKEITEKYPEWLQSHRESLPPEQFEKYQEQHSVMCKICEQFEAETPTDSETTQKARFEMVLDLMQQLQDLGHPPKELAGEMPPGLNFDLDAPNLSGPPGASGEQCLIM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabel Valença et al.
Cancers, 12(11) (2020-10-31)
Reprogramming of lipid metabolism directly contributes to malignant transformation and progression. The increased uptake of circulating lipids, the transfer of fatty acids from stromal adipocytes to cancer cells, the de novo fatty acid synthesis, and the fatty acid oxidation support