Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C324H478N94O90S8
Masa cząsteczkowa:
7386.36
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
solid
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
mouse ... CACNA1G(12291), CACNA1H(58226), CACNA1I(239556)
rat ... CACNA1G(29717), CACNA1H(114862), CACNA1I(56827)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Kurtoxin is isolated from the venom of the South African scorpion Parabuthus transvaalicus. It associates with voltage-gated sodium channels and delays their inactivation.
T-type Ca2+ channel blocker; Scorpion toxin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?