Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3501126
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1076
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1076
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... S(43740568)
Opis ogólny
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a Spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. Coronavirus invades cells through Spike (S) glycoproteins, a class I fusion protein. It is the major viral surface protein that coronavirus uses to bind to the human cell surface receptor. It also mediates the fusion of host and viral cell membrane, allowing the virus to enter human cells and begin infection. The spike protein is the major target for neutralizing antibodies and vaccine development. The protein modeling suggests that there is strong interaction between Spike protein receptor-binding domain and its host receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), which regulate both the cross-species and human-to-human transmissions of COVID-19. The recent study has shown that the SARS-CoV-2 spike protein binds ACE2 with higher affinity than SARS-CoV spike protein.
Immunogen
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxy terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike glycoprotein. The immunogen is located within 1130-1180 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike protein.
Zastosowanie
Antibody validated: Immunohistochemistry and Immunofluorescence in human samples. SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike antibody can be used for the detection of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike protein in ELISA. It will detect 4 ng of free peptide at 1 μg/mL. All other applications and species not yet tested.
Postać fizyczna
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)