Kluczowe dokumenty
SAB3501125
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... S(43740568)
Opis ogólny
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka kolca (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Koronawirus atakuje komórki poprzez glikoproteiny Spike (S), białko fuzyjne klasy I. Jest to główne białko powierzchniowe wirusa, które koronawirus wykorzystuje do wiązania się z receptorem na powierzchni ludzkiej komórki. Pośredniczy również w fuzji błony komórkowej gospodarza i wirusa, umożliwiając wirusowi wniknięcie do ludzkich komórek i rozpoczęcie infekcji. Białko spike jest głównym celem dla przeciwciał neutralizujących i rozwoju szczepionek. Modelowanie białek sugeruje, że istnieje silna interakcja między domeną wiążącą receptor białka Spike a jego receptorem gospodarza enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), które regulują zarówno międzygatunkowe, jak i międzyludzkie transmisje COVID-19. Ostatnie badania wykazały, że białko kolca SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z wyższym powinowactwem niż białko kolca SARS-CoV.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 16 aminokwasom w pobliżu środkowego końca glikoproteiny SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike. Immunogen znajduje się w obrębie 900-950 aminokwasów białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike.
Zastosowanie
Przeciwciało zatwierdzone: Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike może być stosowane do wykrywania białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike w WB. Wykryje ono 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)