ABF1065
Anti-SARS-CoV-2 spike protein S1 domain
Wybierz wielkość
691,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
691,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~38 and 170 kDa
oczyszczone przez
(Unpurified)
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... s> S(43740568)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant S1 domain and the extracellular domain of SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant S1 domain and the complete extracellular domain of SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein S1 domain in ELISA applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 spike protein S1 domain in Neutralizing applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1