Merck
SAB3500372
Sigma-Aldrich
Anti-BTK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATK, Anti-BPK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 76 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTK(695)
Immunogen
BTK antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human BTK.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500372.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie Belliere et al.
Scientific reports, 11(1), 11985-11985 (2021-06-09)
Recent studies suggested that ibrutinib, a Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor, developed for the treatment of chronic lymphocytic leukemia, may prevent NLRP3 inflammasome activation in macrophages, IL-1β secretion and subsequent development of inflammation and organ fibrosis. The role of NLRP3