Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2370,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
39 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human immunodeficiency virus 1 ... gag(155030)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Galactosidase-tagged | description purified antibody (Protein A) | description purified antibody (Protein A) | description purified antibody (Protein A IgG) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| mol wt 39 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag) | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human immunodeficiency virus 1 ... gag(155030) | Gene Information human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030) | Gene Information human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030) | Gene Information human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Monoklonalny anty-HIV-1p24 [8G9] (biotyna) purified antibody (Protein A)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/257/316/b7be8e28-bdd3-4031-9a7e-c65c4c0f3e3a/640/b7be8e28-bdd3-4031-9a7e-c65c4c0f3e3a.jpg)
![Monoklonalny anty-HIV-1p24 [7F4] (biotyna) purified antibody (Protein A)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/307/921/9f52d32a-eff1-4f66-94df-5460df789179/640/9f52d32a-eff1-4f66-94df-5460df789179.jpg)
![Monoklonalny anty-HIV-1p24 [7F4] purified antibody (Protein A IgG)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/450/733/43d24303-da45-47eb-ba25-f661717edf99/640/43d24303-da45-47eb-ba25-f661717edf99.jpg)