Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2702297
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-mTOR
clone GT6611, affinity isolated antibody
Synonim(y):
FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1
Wybierz wielkość
100 μL
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1780
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1780
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT6611, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTOR(2475)
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w regionie C-końca ludzkiego mTOR.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz związanych z kinazą fosfatydyloinozytolu. Kinazy te pośredniczą w odpowiedzi komórek na stres, taki jak uszkodzenie DNA i niedobór składników odżywczych. Białko to działa jako cel zatrzymania cyklu komórkowego i immunosupresyjnego działania kompleksu FKBP12-rapamycyna. Gen ANGPTL7 znajduje się w intronie tego genu. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yiyu Sun et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 18, 1344853-1344853 (2024-03-22)
Injuries to axons within the central nervous system (CNS) pose a substantial clinical challenge due to their limited regenerative capacity. This study investigates the therapeutic potential of Cell-free fat extract (CEFFE) in CNS injury. CEFFE was injected intravitreally after the
Sun-Yong Kim et al.
Cells, 9(3) (2020-03-07)
Non-thermal plasma (NTP) has been studied as a novel therapeutic tool for cancer that does not damage healthy cells. In this study, we show that NTP-treated solutions (NTS) can induce death in various leukemia cells through mechanistic target of rapamycin