Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2ID8.2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
6
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2ID8.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
289 kDa
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT lub RAFT) to duża kinaza białkowa Ser/Thr o masie 289 kDa, która reguluje progresję cyklu komórkowego, wzrost komórek, syntezę białek, biogenezę rybosomów i autofagię. mTOR jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytolu (PIKK), której aktywność jest regulowana przez fosforylację na Ser2448 przez Akt w odpowiedzi na insulinę lub aktywność mięśni. mTORC1 (mTOR Complex 1) składa się z co najmniej mTOR, Raptor i G (mLST8). mTORC1 odgrywa centralną rolę w sygnalizacji insulinowej, która jest kluczowa dla utrzymania homeostazy metabolicznej. mTORC2 wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację hydrofobowego motywu Akt na Ser473, dobrze znanego efektora szlaku kinazy PI3. Oprócz fosforylacji Akt, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając wpływ poprzez Rac, Rho i PKC. Defekty w obu kompleksach mTOR są związane z różnymi chorobami, w tym rakiem i cukrzycą.
Immunogen
Pełnej długości białko mTOR znakowane flagą
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała z poprzedniej partii wykryło mTOR w lizatach komórek C2C12, HeLa i NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Przeciwciało anty-mTOR, klon 21D8.2 jest przeciwciałem przeciwko mTOR do stosowania w WB i IC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje mTOR.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina zawierająca 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Hek293
Lizat komórek Hek293
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR on HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-385
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?