Kluczowe dokumenty
SAB2700271
Sigma-Aldrich
Anti-SEPHS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SEPHS2, SPS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SEPHS2(22928)
Immunogen
Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 116 and 429 (Q99611) of SEPHS2 according to NP_036380
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes an enzyme that synthesizes selenophosphate from selenide and ATP. Selenophosphate is the selenium donor used to synthesize selenocysteine, which is co-translationally incorporated into selenoproteins at in-frame UGA codons. This protein itself contains a selenocysteine residue in its predicted active site. The 3′ UTR of the gene has a stem-loop secondary structure called a selenocysteine insertion sequence (SECIS) element, which allows UGA to direct the incorporation of selenocysteine rather than signal a translational stop. Alternatively spliced transcripts have been identified, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhipeng Li et al.
Nature chemical biology, 18(7), 751-761 (2022-06-01)
The selenoprotein glutathione peroxidase 4 (GPX4) prevents ferroptosis by converting lipid peroxides into nontoxic lipid alcohols. GPX4 has emerged as a promising therapeutic target for cancer treatment, but some cancer cells are resistant to ferroptosis triggered by GPX4 inhibition. Using