Kluczowe dokumenty
SAB2501105
Sigma-Aldrich
Anti-VPS29, C-Terminal antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DC15, Anti-DC7, Anti-DKFZp564F0223, Anti-FLJ20492, Anti-PEP11
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS29(51699)
Immunogen
Peptide with sequence C-DDVKVERIEYKKP from the C Terminus of the protein sequence according to NP_057310.1; NP_476528.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasir H Qureshi et al.
Cell reports, 38(3), 110262-110262 (2022-01-20)
Disruption of retromer-dependent endosomal trafficking is considered pathogenic in late-onset Alzheimer's disease (AD). Here, to investigate this disruption in the intact brain, we turn to a genetic mouse model where the retromer core protein VPS35 is depleted in hippocampal neurons
Eduardo J Pérez-Torres et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(26), e2118755119-e2118755119 (2022-06-25)
Retromer is a heteropentameric complex that plays a specialized role in endosomal protein sorting and trafficking. Here, we report a reduction in the retromer proteins-vacuolar protein sorting 35 (VPS35), VPS26A, and VPS29-in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and in
Sabrina Simoes et al.
Cell reports, 37(13), 110182-110182 (2021-12-30)
Whether and how the pathogenic disruptions in endosomal trafficking observed in Alzheimer's disease (AD) are linked to its anatomical vulnerability remain unknown. Here, we began addressing these questions by showing that neurons are enriched with a second retromer core, organized