Kluczowe dokumenty
SAB2108932
Sigma-Aldrich
Anti-SPAM1 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TSG-6, TSG6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPAM1(6677)
Opis ogólny
Hialuronidaza degraduje kwas hialuronowy, główny strukturalny proteoglikan występujący w macierzach zewnątrzkomórkowych i błonach podstawnych. Sześciu członków rodziny hialuronidazy jest skupionych w dwóch ściśle powiązanych grupach na chromosomie 3p21.3 i 7q31.3. Gen ten był wcześniej określany jako HYAL1 i HYA1, a od tego czasu przypisano mu oficjalny symbol SPAM1; innemu członkowi rodziny na chromosomie 3p21.3 przypisano HYAL1. Gen ten koduje enzym zakotwiczony w GPI, zlokalizowany na powierzchni ludzkich plemników i wewnętrznej błonie akrosomalnej. To wielofunkcyjne białko jest hialuronidazą, która umożliwia plemnikom przenikanie przez bogatą w kwas hialuronowy warstwę komórek cumulus otaczającą komórkę jajową, receptor, który odgrywa rolę w sygnalizacji komórkowej indukowanej kwasem hialuronowym oraz receptor, który bierze udział w adhezji plemników do zona pellucida. Nieprawidłowa ekspresja tego genu w nowotworach wiąże się z degradacją błon podstawnych prowadzącą do inwazji guza i przerzutów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego SPAM1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CYSTLSCKEKADVKDTDAVDVCIADGVCIDAFLKPPMETEEPQIFYNASP
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)