HUMANHL56-0002824
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki NK CD56+
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Synonim(y):
Komórki CD56, Komórki NK, Komórki odpornościowe, Typ HLA
Wybierz wielkość
4450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4450,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki NK CD56+, Negatively Selected, 5 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD56+ NK Cells)
Poziom jakości
Próba
≥85%
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 5 Million cells
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Komórki Natural Killer lub komórki NK są podzbiorem limfocytów, które są składnikiem odporności wrodzonej. Komórki NK są cytotoksycznymi komórkami efektorowymi i odgrywają ważną rolę we wczesnej odpowiedzi na infekcje wirusowe i nowotwory. Komórki NK są izolowane z krwi obwodowej lub innej tkanki limfatycznej i są oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Używane do różnych zastosowań, komórki NK są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów, testów cytotoksyczności zależnej od przeciwciał i innych zastosowań immunologicznych.
Dla tego produktu dostępne są dane dotyczące charakterystyki HLA.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.
Protokoły
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.