SAB2108928
Anti-TNAIP6 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPR120, GPR129, GT01, MGC119984, PGR4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, human, rabbit, bovine, canine, rat, horse, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFAIP6(7130)
Opis ogólny
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1