Kluczowe dokumenty
SAB2108239
Sigma-Aldrich
Anti-TNNT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, rat, horse, sheep, rabbit, bovine, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNT2(7139)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier A2TDB9 has been merged into P45379. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TNNT2
Działania biochem./fizjol.
TNNT2 is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Mutations in the gene encoding TNNT2 have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. The protein encoded by this gene is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Mutations in this gene have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for this gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms, however, the full-length nature of some of these variants has not yet been determined.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ESKPKPRSFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQALIEAHFE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander J Sparrow et al.
Circulation research, 124(8), 1228-1239 (2019-02-09)
Subcellular Ca2+ indicators have yet to be developed for the myofilament where disease mutation or small molecules may alter contractility through myofilament Ca2+ sensitivity. Here, we develop and characterize genetically encoded Ca2+ indicators restricted to the myofilament to directly visualize