Kluczowe dokumenty
SAB2500481
Sigma-Aldrich
Anti-GPR40 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G protein-coupled receptor 40, Anti-HGNC:4498
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR40(2864)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G 40 (GPR40) należy do receptorów sprzężonych z białkiem G. Jest to białko o długości 300 aminokwasów, które posiada siedem charakterystycznych domen transmembranowych. GPR40 jest również znany jako FFA1 (receptor wolnych kwasów tłuszczowych 1). Ulega ekspresji w komórkach β trzustki, rdzenia kręgowego i mózgu. Znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.
Immunogen
Peptide with sequence CAARTQGGKSQK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005294.1.
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 40 (GPR40) utrzymuje homeostazę insuliny i glukozy. Odgrywa on ważną rolę w rozwoju cukrzycy typu 2. Sygnalizacja GPR40/FFA1 może uczestniczyć w regulacji endogennych systemów kontroli bólu. Jest uważany za cel leków przeciwcukrzycowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A single amino acid mutation (R104P) in the E/DRY motif of GPR40 impairs receptor function
Guo Shimeng, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0141303-e0141303 (2015)
The orphan G protein-coupled receptor GPR40 is activated by medium and long chain fatty acids
Briscoe Celia P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(13), 11303-11311 (2003)
A New Pain Regulatory System via the Brain Long Chain Fatty Acid Receptor GPR40/FFA1 Signal.
Nakamoto, et al.
Yakugaku Zasshi, 137(2), 199-204 (2017)