Kluczowe dokumenty
SAB2108554
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GLUT2
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, human, pig, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_000340
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A2(6514)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC2A2
Działania biochem./fizjol.
Izoforma 2 transportera glukozy jest integralną glikoproteiną błony plazmatycznej wątroby, komórek beta wysepek, jelita i nabłonka nerek. Pośredniczy ona w ułatwionym dwukierunkowym transporcie glukozy. Ze względu na niskie powinowactwo do glukozy, sugeruje się, że jest to czujnik glukozy. izoforma transportera glukozy 2 jest integralną glikoproteiną błony komórkowej wątroby, komórek beta wysepek, jelita i nabłonka nerek. Pośredniczy w ułatwionym dwukierunkowym transporcie glukozy. Ze względu na niskie powinowactwo do glukozy, sugeruje się, że jest to czujnik glukozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ITAVLGSFQFGYDIGVINAPQVIISHYRHVLGVPLDDRKAINNYVINST
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)