Kluczowe dokumenty
AV42096
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GLUT5, Anti-Solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose transporter), member 5
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, guinea pig, horse, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A5(6518)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC2A5
Działania biochem./fizjol.
SLC2A5 jest wrażliwym na cytochalazynę B transporterem. Wydaje się funkcjonować głównie jako transporter fruktozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ADQIYLSAGVPEEHVQYVTAGTGAVNVMTFCAVFVELLGRRLLLLLGF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katherine M Halloran et al.
Journal of animal science and biotechnology, 12(1), 46-46 (2021-04-09)
Administration of progesterone (P4) to ewes during the first 9 to 12 days of pregnancy accelerates blastocyst development by day 12 of pregnancy, likely due to P4-induced up-regulation of key genes in uterine epithelia responsible for secretion and transport of components
Marcus D Goncalves et al.
Science (New York, N.Y.), 363(6433), 1345-1349 (2019-03-23)
Excessive consumption of beverages sweetened with high-fructose corn syrup (HFCS) is associated with obesity and with an increased risk of colorectal cancer. Whether HFCS contributes directly to tumorigenesis is unclear. We investigated the effects of daily oral administration of HFCS