Kluczowe dokumenty
SAB5700741
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD36produkowane u królików
Synonim(y):
BDPLT10, CD36, CHDS7, GP3B, GP4, GPIV, PASIV, SCARB3, TŁUSZCZ
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
46
48
53
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.11 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD36(948)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest czwartą główną glikoproteiną powierzchni płytek krwi i służy jako receptor dla trombospondyny w płytkach krwi i różnych liniach komórkowych. Ponieważ trombospondyny są szeroko rozpowszechnionymi białkami zaangażowanymi w różne procesy adhezyjne, białko to może pełnić ważne funkcje jako cząsteczka adhezyjna komórek. Wiąże się z kolagenem, trombospondyną, anionowymi fosfolipidami i utlenionym LDL. Bezpośrednio pośredniczy w cytoadherencji erytrocytów pasożytniczych Plasmodium falciparum i wiąże długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i może funkcjonować w transporcie i/lub jako regulator transportu kwasów tłuszczowych. Mutacje w tym genie powodują niedobór glikoprotein płytkowych. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 301-400 ludzkiego CD36 (NP_001120916.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)