Kluczowe dokumenty
SAB2108485
Sigma-Aldrich
Anti-TBX1
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- CAFS, Anti- CTHM, Anti- DGCR, Anti- TGA, Anti-DGS
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, rat, human, guinea pig, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_080647
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX1(6899)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TBX1
Działania biochem./fizjol.
TBX1 jest członkiem filogenetycznie konserwatywnej rodziny genów, które mają wspólną domenę wiążącą DNA, T-box. Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację procesów rozwojowych. Produkt TBX1 wykazuje 98% identyczności sekwencji aminokwasowej z mysim ortologiem. Zespół DiGeorge'a (DGS)/zespół twarzowo-sercowy (VCFS), powszechne wrodzone zaburzenie charakteryzujące się wadami rozwojowymi związanymi z rdzeniem nerwowym, został powiązany z delecjami chromosomu 22q11.2, gdzie zmapowano TBX1. Badania z wykorzystaniem mysich modeli zespołu DiGeorge'a sugerują główną rolę tego genu w molekularnej etiologii DGS/VCFS. Dla tego genu opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PNPELRLEAPGASEPLHHPYKYPAAAYDHYLGAKSRPAPYPLPGLRGHG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)