Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
67-71 °C
SMILES string
Cn1nccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-7-12-13(8)5/h6-7H,1-5H3
InChI key
HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for the stereoselective preparation of N-[1-(cyanomethylaminocarbonyl)-2-arylethyl]arylamides used as Cathepsin inhibitors
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| mp 67-71 °C | mp 129-134 °C | mp 142-146 °C (lit.) | mp 72-76 °C |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
847818-74-0 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?