Kluczowe dokumenty
SAB2108222
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, rat, goat, bovine, rabbit, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A4(6517)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC2A4
Działania biochem./fizjol.
SLC2A4 jest członkiem rodziny nośników substancji rozpuszczonych 2 (ułatwiony transporter glukozy) i funkcjonuje jako regulowany przez insulinę ułatwiony transporter glukozy. W przypadku braku insuliny to integralne białko błonowe jest sekwestrowane w komórkach mięśni i tkanki tłuszczowej. W ciągu kilku minut od stymulacji insuliną białko przemieszcza się na powierzchnię komórki i zaczyna transportować glukozę przez błonę komórkową. Mutacje w tym genie są związane z cukrzycą niezależną od insuliny. Gen ten jest członkiem rodziny nośników substancji rozpuszczonych 2 (ułatwiony transporter glukozy) i koduje białko, które działa jako regulowany przez insulinę ułatwiony transporter glukozy. W przypadku braku insuliny to integralne białko błonowe jest sekwestrowane w komórkach mięśni i tkanki tłuszczowej. W ciągu kilku minut od stymulacji insuliną białko przemieszcza się na powierzchnię komórki i zaczyna transportować glukozę przez błonę komórkową. Mutacje w tym genie są związane z cukrzycą insulinoniezależną (NIDDM). Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LQFGYNIGVINAPQKVIEQSYNETWLGRQGPEGPSSIPPGTLTTLWALSV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)