Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ATP6V0A1
Działania biochem./fizjol.
ATP6V0A1 jest składnikiem ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza za pośrednictwem receptorów i generowanie gradientu protonowego pęcherzyków synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. ATP6V0A1 jest jednym z trzech białek podjednostki A i jest związany z pęcherzykami pokrytymi klatryną. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c′ i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostek V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. Zgłoszono występowanie wariantów splicingowych kodujących różne produkty białkowe, ale nie określono pełnej długości tych transkryptów. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RDLNPDVNVFQRKFVNEVRRCEEMDRKLRFVEKEIRKANIPIMDTGENPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.