Kluczowe dokumenty
SAB2107937
Sigma-Aldrich
Anti-EGR1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... EGR1(13653)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego mysiego EGR1
Działania biochem./fizjol.
Early Growth Response Protein 1 (EGR1, białko Krox-24, białko A indukowane czynnikiem wzrostu nerwów, czynnik transkrypcyjny ETR103, białko z palcem cynkowym 225) należy do rodziny EGR białek z palcem cynkowym typu C2H2. Jest białkiem jądrowym i funkcjonuje jako regulator transkrypcji. Produkty genów docelowych, które aktywuje, są wymagane do różnicowania i mitogenezy. Badania sugerują, że jest to gen supresorowy raka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GTPEGSGGNSSSSTSSGGGGSNSGSSAFNPQGEPSEQPYEHLTTESF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)