Kluczowe dokumenty
SAB2105901
Sigma-Aldrich
Anti-CHMP4B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C20orf178, Anti-CHMP4A, Anti-CTPP3, Anti-SNF7, Anti-SNF7-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, horse, rabbit, bovine, rat, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHMP4B(128866)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CHMP4B
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje członka rodziny białek modyfikujących chromatynę / naładowanych białek ciał wielopęcherzykowych (CHMP). Białko to jest częścią kompleksu sortowania endosomalnego wymaganego do transportu (ESCRT) kompleksu III (ESCRT-III), który funkcjonuje w sortowaniu endocytowanych receptorów na powierzchni komórki do endosomów wielopęcherzykowych. Mechanizm ESCRT funkcjonuje również w końcowym etapie abscisson cytokinezy oraz w pączkowaniu wirusów otoczkowych, takich jak HIV-1. Trzy białka z podrodziny CHMP4 oddziałują z białkiem programowanej śmierci komórkowej 6 (PDCD6IP, znanym również jako ALIX), które również funkcjonuje w szlaku ESCRT. Białka CHMP4 łączą się w przymocowane do błony 5-nm filamenty, które tworzą okrągłe rusztowania i promują lub stabilizują pączkowanie na zewnątrz. Proponuje się, że polimery te pomagają w generowaniu pęcherzyków luminalnych ciał wielopęcherzykowych. Mutacje w tym genie powodują autosomalną dominującą zaćmę biegunową tylną.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RKKRYEKQLAQIDGTLSTIEFQREALENANTNTEVLKNMGYAAKAMKAAH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)